Learn More
R&D Systems™ Diazoxide
Beskrivning
Antihypertensive, activates ATP-dependent K+ channels (Kir6). Induces activation of PKCε, an intermediate in the opening of mitoKATP channels, results in cardioprotection against hypoxia-induced death. Blocks desensitization of AMPA receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Diazoxide |
| CAS | 364-98-7 |
| Menge | 100 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C8H7ClN2O2S |
| Formelmasse | 230.67 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 230.67 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?