Learn More
Dibenz[a,h]acridine, TRC
Artikelnummer. 30137653
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137653 100 mg 100 Milligramm
30135539 50 mg 50 Milligramm
17914365 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416900100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 226-36-8
Summenformel C21 H13 N
Molekulargewicht (g/mol) 279.33
Synonym Dibenz[a,h]acridine, 1,2,5,6-Dibenzoacridine, 1,2:5,6-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,h]anthracene, Dibenz[a,d]acridine, Dibenzo(a,h)acridine
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3nc4c(ccc5ccccc45)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[a,h]acridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H
Formelmasse 279.1048
Reinheit (%) >95%