Learn More
Dibenzepin, TRC
Catalog No. 30134737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30134737 25 mg 25 Milligramm
30006192 5 mg 5 Milligramm
30006400 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 30134737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41692025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4498-32-2
Summenformel C18 H21 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 295.38
Synonym Dibenzepine
IUPAC-Name 5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-11-methylbenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-on
SMILES CN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2N(C)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzepin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21N3O/c1-19(2)12-13-21-17-11-7-6-10-16(17)20(3)15-9-5-4-8-14(15)18(21)22/h4-11H,12-13H2,1-3H3
Formelmasse 295.1685