Learn More
Dibenzo-18-Krone-6, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzo-18-crown-6 |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 160.0°C to 164.0°C |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Siedepunkt | 380.0°C to 384.0°C (679.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Fieser | 06,159; 08,128; 09,126; 12,147 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dibenzo-18-crown-6
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.