Learn More
Dibenzo-18-Krone-6, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-101147 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10357300 10 g Glasflasche -
10427960 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10357300
Marke: Thermo Scientific Acros 169800100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14187-32-7
Summenformel C20H24O6
Molekulargewicht (g/mol) 360.4
MDL-Nummer MFCD00005098
InChI-Schlüssel YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo-18-crown-6
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 160.0°C to 164.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 380.0°C to 384.0°C (679.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Fieser 06,159; 08,128; 09,126; 12,147
Merck Index 14, 2602
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,toluene,ether,etc
Formelmasse 360.4
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flauschiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzo-18-crown-6
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.