missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzo[a,i]pyrene, TRC

Artikelnummer. 30009314
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009314 100 mg 100 Milligramm
30007528 5 mg 5 Milligramm
17952705 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30009314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416985100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 189-55-9
Summenformel C24 H14
Molekulargewicht (g/mol) 302.37
Synonym Benzo[rst]pentaphene, Benzo[rst]pentacene (7CI), 1,2:7,8-Dibenzpyrene, 3,4:9,10-Dibenzopyrene, Dibenzo[a,i]pyrene, Dibenzo[b,h]pyrene, NSC 87521, Dibenz[a,i]pyrene
IUPAC-Name Dibenzo[a,i]pyrene
SMILES c1ccc2c(c1)cc3ccc4cc5ccccc5c6ccc2c3c46

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dibenzo(A,I)Pyrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H
Formelmasse 302.1096
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.