Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-2-Ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10462603 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10278522 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10336854 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462603 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01033CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 668983-97-9
Summenformel C12H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.072
MDL-Nummer MFCD01318982
InChI-Schlüssel CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
IUPAC-Name Dibenzothiophen-2-boronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Namenshinweis May contain varying amounts of anhydride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 228.08
Reinheit (%) 95%