Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-4-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid |
| CAS | 108847-20-7 |
| Summenformel | C12H9BO2S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H |
| SMILES | OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12 |
| IUPAC-Name | Dibenzothiophen-4-boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.08 |
| Formelmasse | 228.0416 |