Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-4-boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30351066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351066 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417313250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,d]thiophene-4-boronic acid
CAS 108847-20-7
Summenformel C12H9BO2S
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
SMILES OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
IUPAC-Name Dibenzothiophen-4-boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 228.08
Formelmasse 228.0416