Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30049611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049611 25 mg 25 Milligramm
17962606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049611 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.090025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H9 N O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name 5H-Benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 227.28
Menge 25 mg
Formelmasse 227,0405 g/mol