Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]Thiazepin-11-[10H]ein, TRC
Artikelnummer. 30005502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005502 5 g 5 Gramm
17970785 1 g 1 Gramm
17901025 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4169535G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3159-07-7
Summenformel C13 H9 N O S
Molekulargewicht (g/mol) 227.28
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
IUPAC-Name 5H-Benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-eins
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formelmasse 227.0405
Reinheit (%) >95%