Learn More
Dibenzofuran-d8, CDN
Artikelnummer. 30319420
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319420
Marke: CDN CDND23160.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzofuran D8
CAS 93952-04-6
Summenformel C12 2H8 O
Menge 0.1 g
Synonym Dibenzofuran-d8 (9 CI), Dibenzofuran D8, Octadeuteriodibenzo[b,d]furan, DiF-D8, DF D8
InChI-Formel InChI=1 S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(oc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 176.24
Formelmasse 176.1077 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity