Learn More
Dibenzosuberenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzosuberenol |
| CAS | 10354-00-4 |
| Summenformel | C15H12O |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H |
| SMILES | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.26 |
| Formelmasse | 208.0888 |