Learn More
Dibenzosuberenone 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675912 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675912 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10675912 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberenone
Namenshinweis 97%
CAS 2222-33-5
Schmelzpunkt 85.0°C to 91.0°C
Farbe Weiß bis Gelb oder Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C15H10O
MDL-Nummer MFCD00003588
Menge 100 g
Synonym dibenzosuberenone, 5-dibenzosuberenone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-one, dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 2,3:6,7-dibenzotropone, 2,3:6,7-dibenzosuberen-4-on-1, 5h-dibenzo a,d cycloheptenone
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,toluene,chloroform,and ethyl acetate,sparingly soluble in ethanol and methanol
InChI-Schlüssel SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-Name Dibenzo[1,2-a
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
PubChem CID 16679
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver