Learn More
Dibenzothiophen-2-boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30349852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349852 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417373250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene-2-boronic acid
CAS 668983-97-9
Summenformel C7 H3 Cl F2 O
Menge 250 mg
Synonym B-2-Dibenzothienylboronic Acid, (Dibenzothiophen-2-yl)boronic Acid, 2-Dibenzothienylboronic Acid, Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic Acid, Dibenzothiophene-2-boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H
SMILES Fc1cc(C=O)c(F)cc1Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-2,5-difluorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 176.548
Formelmasse 175.984