Learn More
Dibenzothiophen-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30180341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180341 500 mg 500 Milligramm
30179760 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417345500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22439-65-2
Summenformel C12H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 200.26
Synonym 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
SMILES Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene-2-ol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Formelmasse 200.0296