Learn More
Dibenzothiophen-4 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309815 1 g 1 Gramm
11319815 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19831.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108847-20-7
Summenformel C12H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.07
MDL-Nummer MFCD01318182
InChI-Schlüssel GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
IUPAC-Name Dibenzothiophen-4-boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene-4-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 197863
Formelmasse 228.08
Reinheit (%) 95%