Learn More
Dibenzothiophen-5,5-dioxid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17585525 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17585525 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17585525 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112550250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Alpha-Vektor DIBENZOTHIOPHENESULFONE
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophen-5,5-Dioxid
CAS 1016-05-3
Schmelzpunkt 231°C to 236°C
Farbe Weiß nach gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H8O2S
MDL-Nummer 00004970
Menge 25 g
Beilstein 17-72
InChI-Schlüssel IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S1(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 8λ⁶-Thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2,4,6,9,11-hexaen-8,8-dion
Molekulargewicht (g/mol) 216.25
Physikalische Form Kristallpulver