Learn More
Dibenzothiophen-5-oxid, TRC
Artikelnummer. 30382987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382987 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD423125100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Summenformel C12H8OS
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Molekulargewicht (g/mol) 200.25
Formelmasse 200.0296