Learn More
Dibenzothiophen-5-oxid, TRC
Artikelnummer. 30379271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379271 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42312550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Summenformel C12H8OS
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Molekulargewicht (g/mol) 200.25
Formelmasse 200.0296