Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10g
50g
250g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486456 10g 10 Gramm
11496456 50g 50 Gramm
11406466 250g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24754.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
For chiral resolution(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid is used as a reagent in the preparation of chiral salts. It also serves as a reagent for chiral resolution of amino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur chiralen Auflösung (+) wird Dibenzoyl-D-Weinsäure als Reagenz bei der Herstellung chiraler Salze verwendet. Es dient auch als Reagenz für die chirale Auflösung von Aminoverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17026-42-5
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.30
MDL-Nummer MFCD00063222
InChI-Schlüssel YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 154°bis 156 °C
Menge 10g
Optische Drehung +120 ° (c=5 in Methanol)
Beilstein 2227343
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 2,3-bis(benzoyloxy)butandisäure
Formelmasse 358.31
Reinheit (%) 99%