Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437827 100g 100 Gramm
11427827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16503.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376.32 g/mol
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. It is also used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure-Monohydrat wird als chirales Trennungs- und Racemisierungsmittel für Amine verwendet. Es wird auch als pharmazeutischer Rohstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80822-15-7
Summenformel C18H16O9
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
MDL-Nummer MFCD00150722
InChI-Schlüssel DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Synonym 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
PubChem CID 11667949
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Schmelzpunkt 87°bis 91 °C
Menge 100g
Optische Drehung +109° (c=2 in Ethanol)
Beilstein 6121616
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure;Hydrat
Formelmasse 376.33 (358.31 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate