Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäuremonohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 376.0794 |