Learn More
(-)-Dibenzoyl-L-Weinsäure-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30379472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379472 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42281510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
CAS 62708-56-9
Summenformel C18H14O8 . H2O
Menge 10 g
Synonym (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dibenzoyloxybutandisäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 376.31
Formelmasse 376.0794