Learn More
(+)-Dibenzoyl-L-Weinsäureanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10449291 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10439291 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64339-95-3 | C18H12O7 | 340.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64339-95-3
Summenformel C18H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 340.29
MDL-Nummer MFCD00067102
InChI-Schlüssel OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
PubChem CID 2733743
IUPAC-Name [(3R,4R)-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl] benzoat
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Schmelzpunkt 174°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl ether
Formelmasse 340.29
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.