Learn More
Dibenzylazodicarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354266 5 g 5 Gramm
11364266 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19347.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298.298 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2449-05-0
Summenformel C16H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 298.298
MDL-Nummer MFCD00016737
InChI-Schlüssel IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonym dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
IUPAC-Name Benzyl (NE)-N-Phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl azodicarboxylate
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5
Menge 5 g
Beilstein 2298734
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 298.3
Reinheit (%) 96%