Learn More
Dibenzyl Azodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30355264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4172151G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Summenformel C16H14N2O4
Menge 1 g
Synonym Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl (NE)-N-Phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 298.29
Formelmasse 298.0954