Learn More
Dibenzylcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470343 250 g 250 Gramm
11450343 10 g 10 Gramm
11460343 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11464.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3459-92-5 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Ionic liquids can effectively accelerate slow N-benzylation reactions utilizing dibenzyl carbonate as an alkylating reagent. Dibenzyl carbonate (DBzlC) has been used to benzylate phenylacetonitrile, benzyl phenylacetate and phenol. Selective N, N-dibenzylation of primary aliphatic amines was carried with dibenzyl carbonate in the presence of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ionische Flüssigkeiten können langsame N-Benzylierungsreaktionen effektiv beschleunigen, indem Dibenzylcarbonat als alkylierendes Reagenz verwendet wird. Dibenzylcarbonat (DBzlC) wurde für Benzyl-Phenylacetonitril, Benzyl-Phenylacetat und Phenol verwendet. Selektive N-, N-Dibenzylierung primärer aliphatischer Amine wurde mit Dibenzylcarbonat in Gegenwart von Phosphoniumsalzen befördert.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.099 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3459-92-5
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00014436
InChI-Schlüssel PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
PubChem CID 77002
IUPAC-Name Dibenzylcarbonat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl carbonate
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Siedepunkt 150°C to 155°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5485
Menge 250 g
Beilstein 1882864
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.099g/L) (25°C).
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 98%