Learn More
Dibenzyldisulfid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312667 25 g 25 Gramm
11322667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11850.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-60-7 | C14H14S2 | 246.386 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-60-7
Summenformel C14H14S2
Molekulargewicht (g/mol) 246.386
MDL-Nummer MFCD00004783
InChI-Schlüssel GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl disulfide, benzyl disulfide, disulfide, bis phenylmethyl, benzyl bisulfide, 1,2-dibenzyldisulfane, dibenzyl disulphide, dibenzyldisulfid, bis phenylmethyl disulfide, di phenylmethyl disulfide, disulfide, dibenzyl
PubChem CID 9012
ChEBI CHEBI:72752
IUPAC-Name (Benzyldisulfanyl)methylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSSCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl disulfide
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 210°C to 216°C (18 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Stench
Menge 25 g
Beilstein 1110443
Merck Index 14,3013
Formelmasse 246.4
Reinheit (%) ≥98%