Learn More
Dibenzylketoxim, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334364 25 g 25 Gramm
11324364 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334364 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00914.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1788-31-4 | C15H15NO | 225.291 g/mol
Dibenzyl ketoxime, is used as an intermediate for the preparation of cis-2-benzyl-3-phenylaziridine by reaction with lithium aluminum hydride. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzylketoxim wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von cis-2-Benzyl-3-Phenylaziridin durch Reaktion mit Lithiumaluminiumhydrid verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1788-31-4
Summenformel C15H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 225.291
MDL-Nummer MFCD00015453
InChI-Schlüssel SXEBLVKLMOIGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ketoxime, 1,3-diphenylacetone oxime, 1,3-diphenylpropan-2-one oxime, 2-propanone, 1,3-diphenyl-, oxime, n-1,3-diphenylpropan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino-1,3-diphenylpropane, dibenzylketoxim, maybridge4_000477, dibenzyl ketoxime, 98+%, 1,3-diphenylacetone oxime #
PubChem CID 74518
IUPAC-Name N-(1,3-Piphenylpropan-2-yliden)hydroxylamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl ketoxime
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 25 g
Beilstein 1965977
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) ≥98%