Learn More
Dibenzylphosphat, 98%
Artikelnummer. 10561652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10561652 5 g Glasflasche 5 Gramm
10398643 1 g Glasflasche -
10386170 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561652 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS :1623-08-1 | C₁₄H₁₅O₄P | 278,23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-08-1
Summenformel C14H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 278.23
MDL-Nummer MFCD00004775
InChI-Schlüssel HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC-Name Dibenzylhydrogenphosphat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl phosphate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 76.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH2O)2P(O)OH
Menge 5 g
Beilstein 06, 439
Formelmasse 278.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke