Learn More
Dibenzylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30375109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375109 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD418190100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl Phosphite
CAS 17176-77-1
Summenformel C14H15O3P
Menge 100 g
Synonym Bis(phenylmethyl) Ester Phosphonic Acid, Benzyl Phosphonate ((C7H7O)2HPO), , Dibenzyl Ester Phosphonic Acid, Dibenzyl Hydrogen Phosphite, Dibenzyl Phosphonate
InChI-Formel InChI=1S/C14H14O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/q+1
SMILES O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Molekulargewicht (g/mol) 262.24