Learn More
Dibenzylsuccinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430808 100 g 100 Gramm
11420808 25 g 25 Gramm
11440808 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25257.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-43-5 | C18H18O4 | 298.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dibenzyl-Succinat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-43-5
Summenformel C18H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 298.34
MDL-Nummer MFCD00022034
InChI-Schlüssel ODBOBZHTGBGYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl succinate, butanedioic acid, bis phenylmethyl ester, spasmine, benzyl succinate, dibenzylsuccinate, succinic acid dibenzyl ester, unii-ck14ug55av, ck14ug55av, diphenylmethyl butane-1,4-dioate, succinic acid, dibenzyl ester
PubChem CID 7653
ChEBI CHEBI:3058
IUPAC-Name Dibenzyl-Butandioat
SMILES O=C(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl succinate
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Dichte 1.256
Siedepunkt 245°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.596
Menge 100 g
Beilstein 1916056
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 298.34
Reinheit (%) 98%