Learn More
Dibenzylsulfid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496046
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496046 100 g 100 Gramm
11486046 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22337.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-74-9
Summenformel C14H14S
Molekulargewicht (g/mol) 214.33
MDL-Nummer MFCD00004784
InChI-Schlüssel LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
IUPAC-Name [(benzylsulfanyl)methyl]benzene
SMILES C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl sulfide
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1911157
Merck Index 14,1145
Formelmasse 214.33
Reinheit (%) 99%