Learn More
N,N-Dibenzyldithiocarbamidsäure-Zinksalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10288580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10288580 25 g Glasflasche 25 Gramm
11985711 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10288580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406440250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14726-36-4 | C30H28N2S4Zn | 610.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14726-36-4
Summenformel C30H28N2S4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 610.21
InChI-Schlüssel AUMBZPPBWALQRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii dibenzyldithiocarbamate, zinc dibenzyldithiocarbamate, dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt, zinc n,n-dibenzylcarbamodithioate, zinc dibenzyl dithiocarbamate, zinc bis dibenzyldithiocarbamate, acmc-209cyb, ksc910q0r, bis dibenzyldithiocarbamic acid zinc
PubChem CID 84610
IUPAC-Name Zink; N,N-Dibenzylcarbamodithioat
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Schmelzpunkt 183.0°C to 188.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 610.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.