Learn More
N,N-Dibenzyldithiocarbamidsäure-Zinksalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11985711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
11985711 100 g Glasflasche 100 Gramm
10288580 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Product Code. 11985711
Brand: Thermo Scientific Acros 406441000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14726-36-4 | C30H28N2S4Zn | 610.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14726-36-4
Summenformel C30H28N2S4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 610.21
InChI-Schlüssel AUMBZPPBWALQRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii dibenzyldithiocarbamate, zinc dibenzyldithiocarbamate, dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt, zinc n,n-dibenzylcarbamodithioate, zinc dibenzyl dithiocarbamate, zinc bis dibenzyldithiocarbamate, acmc-209cyb, ksc910q0r, bis dibenzyldithiocarbamic acid zinc
PubChem CID 84610
IUPAC-Name Zink; N,N-Dibenzylcarbamodithioat
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].[Zn+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Schmelzpunkt 183.0°C to 188.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 610.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.