Learn More
Dibenzylfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30368430
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368430 1 mg 1 Milligramm
30362460 5 mg 5 Milligramm
30354695 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4174051MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97744-44-0
Summenformel C34 H24 O5
Molekulargewicht (g/mol) 512.551
Synonym 2-[3-Oxo-6-(phenylmethoxy)-3H-xanthen-9-yl]benzoic Acid Phenylmethyl Ester, NSC 645658
IUPAC-Name 6,7-dibenzyl-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cc6ccccc6)c(Cc7ccccc7)ccc45)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzylfluorescein
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H24O5/c35-24-12-15-27-30(19-24)38-31-20-25(36)13-16-28(31)34(27)29-14-11-23(17-21-7-3-1-4-8-21)26(32(29)33(37)39-34)18-22-9-5-2-6-10-22/h1-16,19-20,35-36H,17-18H2
Formelmasse 512.162