Learn More
DIBOA, TRC
Artikelnummer. 30011922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011922 10 mg 10 Milligramm
30137582 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42273010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17359-54-5
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Synonym (±)-2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
SMILES O=C1C(O)OC2=CC=CC=C2N1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DIBOA
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Formelmasse 181.0375
Reinheit (%) >95%