Learn More
Dibrom(1,5-Cyclooctadien)palladium(II), Pd 28.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15472697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046492.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12145-47-0 | C8H12Br2Pd | 374.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS 12145-47-0
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Farbe Orange
Summenformel C8H12Br2Pd
MDL-Nummer MFCD00799635
Menge 1 g
Synonym dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium ii, pdbr2 cod, dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; palladium ii bromide
InChI-Schlüssel MTEMVOIUTLIPJT-PHFPKPIQSA-L
SMILES Br[Pd+]Br.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC-Name (1 Z,5 Z)-Cycloocta-1,5-dien;Dibrompalladium
Molekulargewicht (g/mol) 374.41
PubChem CID 11187970
Formelmasse 374.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.4%
Physikalische Form Pulver