Learn More
Dibrom-bis-(triphenylphosphin)nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Als Polymerisationskatalysator
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II) |
| Schmelzpunkt | 219°C to 223°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 743.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO– Nur für Forschungszwecke