Learn More
Dibromchlormethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438776 100 g 100 Gramm
11418776 5 g -
11428776 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16938.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-48-1 | CHBr2Cl | 208.277 g/mol
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es liefert Bromchlorcarben unter Phasentransferbedingungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Getrennt von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln und licht- und hitzegeschützt lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-48-1
Summenformel CHBr2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 208.277
MDL-Nummer MFCD00000820
InChI-Schlüssel GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodibromomethane, methane, dibromochloro, dibromo chloro methane, monochlorodibromomethane, cdbm, methane, chlorodibromo, unii-3t4ajr1h24, ccris 938, dibromo-chloro-methane, chlorobromoform
PubChem CID 31296
ChEBI CHEBI:34627
IUPAC-Name Dibrom(Chlor)methan
SMILES C(Cl)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromochloromethane
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 2.42
Siedepunkt 115°C to 118°C
Brechungsindex 1.5475
Menge 100 g
Beilstein 1731046
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,2135
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 208.28
Reinheit (%) 98%