Learn More
Dibromchlormethan, TRC
Artikelnummer. 30373168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373168 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373168 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4252051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromochloromethane
CAS 124-48-1
Summenformel C H Br2 Cl
Menge 1 g
Synonym Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane, DBCM, Dibromomonochloromethane, Monochlorodibromomethane
InChI-Formel InChI=1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
SMILES ClC(Br)Br
IUPAC-Name Dibrom(Chlor)methan
Molekulargewicht (g/mol) 208.28
Formelmasse 205.8134