Learn More
Dibromocyanoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30388464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388464 5 g
30383779 10 g
30382306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30388464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4253105G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10222-01-2
Summenformel C3 H2 Br2 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 241.87
Synonym 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide, 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide, AM 7287, Amerstat 300, BE 3S, Biomate 723, Busan 94, DB 20, DBNPA, DBNPA 7287, Dibromocyanoacetamide, Dibromonitrilopropionamide, Dow antimicrobial 7287, Dow bactericide 7287, Dowicil QK 20, Mucosin NT, NSC 98283, Odycide B 340, QK 20, Thor DB 20, X-CIDE 508, X-CIDE 509
IUPAC-Name 2,2-Dibrom-2-Cyanoacetamid
SMILES NC(=O)C(Br)(Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromocyanoacetamide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
Formelmasse 239.8534