Learn More
Dibrommethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224570 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10615532 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10124523 1 L Glasflasche 1 Liter
11984481 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10224570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112835000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-95-3
Summenformel CH2Br2
Molekulargewicht (g/mol) 173.83
MDL-Nummer MFCD00000168
InChI-Schlüssel FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
IUPAC-Name Dibrommethan
SMILES C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromomethane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -52.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 2.4700g/mL
Siedepunkt 96.0°C to 98.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2Br2
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420
Menge 500 mL
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Merck Index 15,6133
Relative Dichte 2.47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Formelmasse 173.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit