Learn More
Dibromonitromethan, TRC
Artikelnummer. 30134226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134226 100 mg 100 Milligramm
30007168 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD425710100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-91-4
Summenformel C H Br2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.83
Synonym Dibromonitromethane (ACI), Nitrodibromomethane
IUPAC-Name Dibro(Nitro)Methan
SMILES [O-][N+](=O)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromonitromethane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHBr2NO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formelmasse 216.8374