Learn More
Dibutyl 3-Hydroxybutyl Phosphate, TRC
Artikelnummer. 30387093
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387093 2.5 mg
30384948 5 mg
30376215 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4281552.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89197-69-3
Summenformel C12 H27 O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 282.31
Synonym TBP-OH
IUPAC-Name dibutyl 3-hydroxybutyl phosphate
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl 3-Hydroxybutyl Phosphate
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H27O5P/c1-4-6-9-15-18(14,16-10-7-5-2)17-11-8-12(3)13/h12-13H,4-11H2,1-3H3
Formelmasse 282.1596