Learn More
Dibutyl-4-hydroxybutylphosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate |
| CAS | 89197-75-1 |
| Summenformel | C12H27O5P |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H27O5P/c1-3-5-10-15-18(14,16-11-6-4-2)17-12-8-7-9-13/h13H,3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOP(OCCCC)(OCCCCO)=O |
| IUPAC-Name | Dibutyl-4-hydroxybutylphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.31 |
| Formelmasse | 282.1596 |