Learn More
Dibutyladipat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adipic acid-di-n-butyl ester |
| CAS | 105-99-7 |
| Summenformel | C14 H26 O4 |
| Menge | 5 mL |
| Synonym | Adipic acid, dibutyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, dibutyl ester (9CI), 3PS, Adimoll DB, Adipic acid di-n-butyl ester, Butyl adipate, Cetiol B, Di-n-butyl adipate, Dibutyl adipate, Dibutyl hexanedioate, Experimental Tick Repellent 3, Experimental Tick Repellent 3PS, Monocizer W 260, NSC 8086, Polycizer W 260, W 260 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC |
| IUPAC-Name | Dibutylhexandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.35 |
| Formelmasse | 258.1831 |