Learn More
Dibutylether, puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hën™
Artikelnummer. 15694180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15694180 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 15694180 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 344621L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Puriss., p.a., geringe aromatische Verbindungen, ≥ 99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Dibutylether
CAS 142-96-1
Dichte 0.764 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 365 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18O
Strukturformel [CH3(CH2)3]2O
MDL-Nummer MFCD00009461
Menge 1 l
UN-Nummer UN1149
Beilstein 1732752
Synonym Di-n-Butylether, Butylether, Dibutylether, Butan, 1,1'-Oxybis, N-Butylether, Dibutylenoxid, Butyloxid, 1,1'-Oxybisbutan, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
InChI-Schlüssel DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCCC
IUPAC-Name 1-Butoxybutan
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
PubChem CID 8909
Dampfdichte 4.48 (vs. Luft)
Formelmasse 130.23 mol
Dampfdruck 4.8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.