Learn More
Dibutyläther, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-butylether |
| Menge | 50 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 130.1358 |